Merck
CRM46319
Supelco
黄曲霉毒素M1 溶液
certified reference material, 10 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12O7
CAS号:
分子量:
328.27
Beilstein:
1630643
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
10 μg/mL in acetonitrile
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc2OC3OC=C[C@@]3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
InChI
1S/C17H12O7/c1-21-9-6-10-13(17(20)4-5-22-16(17)23-10)14-12(9)7-2-3-8(18)11(7)15(19)24-14/h4-6,16,20H,2-3H2,1H3/t16-,17-/m1/s1
InChI key
MJBWDEQAUQTVKK-IAGOWNOFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
黄曲霉毒素是一组剧毒的双二氢呋喃次级代谢产物,由 曲霉属真菌产生,主要包括黄曲菌、 寄生曲霉特异曲霉。黄曲霉毒素 M1 是产奶动物奶中的主要黄曲霉毒素 B1 在细胞色素P-450酶的作用下水解而形成。
应用
该CRM也用于以下应用:
  • 对不同种类牛奶的 230 个样品进行黄曲霉毒素 M1酶联免疫吸附测定(ELISA)筛查然后通过高效液相色谱-荧光检测(HPLC-FID)进行验证
  • 通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)定量测定 3198 份生牛奶样品中的黄曲霉毒素M1
其他说明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.