certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
折射率
n20/D 1.51 (lit.)
密度
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
environmental
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
WYMSBXTXOHUIGT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)