Merck
2-甲基异冰片 溶液
analytical standard
别名:
(1R-外型)-1,2,7,7-四甲基双环[2.2.1]庚-2-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20O
CAS号:
分子量:
168.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
等级
analytical standard
包装
ampule of 1 × 1 mL (47523-U)
ampule of 5 × 2 mL (4M7523-U)
浓度
100 μg/mL in methanol
应用
environmental
储存温度
room temp
SMILES字符串
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
InChI key
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)