主要文件
顶空样品瓶(透明玻璃材质,斜顶平底)
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
beveled finish clear glass vial
flat bottom
特点
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
包装
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
外径 × 高度 × 内径
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
体积
27 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)