API类
tamoxifen
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI key
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
基因信息
human ... ESR1(2099)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
Also used in monographs such as:
生化/生理作用
包装
其他说明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3