主要文件
97757-U
Supelco
VersaPak® 硅胶柱
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, I.D. × L 23 mm × 53 mm, pkg of 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
组成
bed wt., 11 g
包装
pkg of 20
参数
60 psi max. pressure
技术
LPLC: suitable
内径 × 长度
23 mm × 53 mm
基质活性基团
Spherical Silica
粒径
20-45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)