產品線
PESTANAL®
化驗
≥95.0 % (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=NC(NC(C)(C)C(O)=O)=NC(N)=N1.Cl
InChI
1S/C7H11N5O3.ClH/c1-7(2,3(13)14)12-5-9-4(8)10-6(15)11-5;/h1-2H3,(H,13,14)(H4,8,9,10,11,12,15);1H
InChI 密鑰
QQWQWJFOHCPBKX-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3