Merck
91011
Supelco
N-苯基对苯二胺
analytical standard
别名:
4-氨基二苯胺, 对氨基二苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5NHC6H4NH2
CAS号:
分子量:
184.24
Beilstein:
908935
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
68-72 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
InChI 密鑰
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
390.2 °F
閃點(°C)
199 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)