Merck
90864
Supelco
硬脂酸钠
analytical standard
别名:
十八烷酸 钠盐, 硬脂酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16COONa
CAS号:
分子量:
306.46
Beilstein:
3576813
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
等级
analytical standard
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)