化驗
≥97.0% (GC)
形狀
solution
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~50 μg/mL (Isooctane:Toluene 50:50)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
InChI 密鑰
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
客户需要确保标准品是均质的,这可以通过在开启安瓿瓶前振动、涡旋混合或超声处理安瓿瓶来实现。开启安瓿瓶时应小心处理,以免被破碎的玻璃划伤。
标准品应当用干净的移液器或微量移液器转移至干净、合适的样品瓶或烧杯中。样品瓶应当立即盖上瓶盖,以免溶剂流失或蒸发。
开启安瓿瓶后,不可将标准品储存或放置在安瓿瓶中。为了保护产品的完整性,应当将标准品转移至合适的样品瓶中,且样品瓶必须按照检验报告上的建议加盖和储存。
标准品应当用干净的移液器或微量移液器转移至干净、合适的样品瓶或烧杯中。样品瓶应当立即盖上瓶盖,以免溶剂流失或蒸发。
开启安瓿瓶后,不可将标准品储存或放置在安瓿瓶中。为了保护产品的完整性,应当将标准品转移至合适的样品瓶中,且样品瓶必须按照检验报告上的建议加盖和储存。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3