主要文件
854178-U
Supelco
带 PTFE/丁基橡胶隔垫的钳口密封盖 (Pharma-Fix)
gold seal (magnetic with 5 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE-faced butyl septum
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
硬度
50 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径× 厚度
20 mm × 3.0 mm
配件
thread for 20 mm
相容性
for use with CTC 500
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)