产品名称
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L8
产品线
TSKgel®
包装
pkg of 3 ea
制造商/商品名称
Tosoh 21972
参数
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
1.5 cm × 3.2 mm
表面积
450 m2/g
基质
silica particle platform
基质活性基团
amine phase
amino phase
粒径
3 μm
孔径
100 Å
工作pH值
2.0-7.5
分离技术
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase