product name
Hamilton PRP-1 HPLC 色谱柱, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L21
製造商/商標名
Hamilton
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.1 mm
基質
PS-DVB particle platform
polymeric
基質活性組
polymer
粒徑
10 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
reversed phase
水污染物質分類(WGK)
WGK 3