产品名称
TSK-GEL® 体积排阻(H 类型)HPLC 保护柱, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh SuperHZ-L, 19314
参数
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
2 cm × 4.6 mm
基质
polymer particle platform
基质活性基团
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
3 μm
孔径
mixed
分离技术
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TSK-GEL 保护柱是 Stand-Alone 型的,无需单独的保护柱柱套。
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperHZ1000-4000 and HZM-N & -M columns, 3μm
外形
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation