主要文件
818254
Endfitting w/ Fixed 1 μm Frit for TSKgel® SuperH Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
别名:
TSKgel® Hardware and Accessories
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
物料
fitting (fluorocarbon)
stainless steel frit
产品线
TSKgel®
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Tosoh 18254
技术
HPLC: suitable
孔径
1 μm
相容性
Tosoh TSKgel Super H columns
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)