主要文件
818253
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
别名:
TSKgel® DNA-NPR HPLC Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSK-GEL® 阴离子交换 HPLC 保护柱, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
物料
PEEK
产品线
TSKgel®
特点
counter ion ClO4-
制造商/商品名称
Tosoh 18253
参数
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
0.5 cm × 4.6 mm
基质
polymer particle platform
基质活性基团
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
2.5 μm
工作pH值
2-12
分离技术
anion exchange
一般描述
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders. Guard Column for 4.6mmID TSKgel DNA-NPR column
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)