主要文件
818152
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
别名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSK-GEL® 反相 HPLC 色谱柱, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 5 μm particle size
物料
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh ODS-120T, 18152
标记范围
22% Carbon, multilayer, encapped
参数
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 2 mm
基质
silica particle platform
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
150 Å
工作pH值
2.0-7.5
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外形
Shipped in 70% methanol - 30% water.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)