Merck
816095
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, phenyl phase
别名:
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSK-GEL® 疏水作用 (HIC) 凝胶保护柱套装, phase phenyl, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh Phenyl-5PW, 16095
參數
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
10-50 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
3.5 cm × 10 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
phenyl phase
粒徑
20 μm
孔徑
1000 Å
工作pH值
2-12
分離技術
hydrophobic interaction (HIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel Phenyl-5PW columns
成分
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)