主要文件
807991
TOYOPEARL® CM-650C Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
别名:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
特點
counter ion Na+
包裝
bottle of 250 mL
製造商/商標名
Tosoh 7991
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
carboxymethyl phase
粒徑
100 μm
工作pH值
2-13
容量
35 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離技術
cation exchange
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)