主要文件
807168
TSKgel® DEAE-SW 色谱柱
phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
特点
counter ion H2PO4-
制造商/商品名称
Tosoh 07168
参数
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
基质
silica particle platform
基质活性基团
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
5 μm
孔径
125 Å
工作pH值
2.0-7.5
分离技术
anion exchange
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TSKgel DEAE-2SW 色谱柱填充有 5μm 多孔球形硅胶珠,这些硅胶珠经过弱阴离子交换剂表面改性。它们用于核苷酸、核苷、肽、小蛋白质和其他生物活性分子的分离和分析。2mm 内径色谱柱可用于小样品量的应用。
外形
甲醇装运。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的LiChropur试剂
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)