主要文件
802375
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
别名:
Tubing, SS
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
产品名称
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.02 in., pkg of 5 ea
物料
stainless steel
产品线
TSKgel®
包装
pkg of 5 ea
制造商/商品名称
Tosoh 02375
技术
HPLC: suitable
长度 × 外径 × 内径
10 cm × 1/16 in. × 0.02 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)