主要文件
80023454
TSKgel® Amide-80 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2.0 mm, carbamoyl phase
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115709
产品名称
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 5 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 23454
参数
400 bar max. pressure
50 °C temperature
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
5 cm × 2.0 mm
表面积
450 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
carbamoyl phase
粒径
2 μm
工作pH范围
2.0-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)