主要文件
794-0411
HPLC Analysis of White-Faced Hornet Venom on Mono S® HR5/5
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Mono S HR5/5, 10 μm particles (54808)
mobile phase: [A] 50 mM BICINE, pH 8.4; [B] A + 0.35 M sodium chloride
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 7 mg venom in mobile phase A
適合性
application for HPLC
應用
forensics and toxicology
life science and biopharma
法律資訊
Mono S is a registered trademark of Cytiva
分析物
说明
    Phospholipase-A
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)