About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(NH2)2
CAS号:
分子量:
153.14
Beilstein:
608106
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
推荐产品
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
199-201 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Nc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,7-8H2
InChI 密鑰
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3