Merck
72820
Supelco
甲基对苯醌
analytical standard
别名:
甲基苯醌
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(=O)2
CAS号:
分子量:
122.12
Beilstein:
471387
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0 % (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC1=CC(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
VTWDKFNVVLAELH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)