Merck
72556
Supelco
17-Hexacosenoic acid, mixture of isomers
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H50O2
CAS号:
分子量:
394.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
储存温度
2-8°C
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)