Merck
69334
Supelco
新戊二醇二甲基硫酸酯
analytical standard
别名:
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H16O6S2
CAS号:
分子量:
260.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
69-74 °C
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)