主要文件
65724-U
Supelco
Discovery® Zr-PBD 高效液相色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L49
产品线
Discovery®
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
Discovery®
包装
1 ea of
标记范围
2% Carbon loading
参数
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面积
30 m2/g
基质
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
基质活性基团
polybutadiene phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH范围
1-13
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Discovery® Zr-PBD 由表面覆盖有耐用的聚丁二烯层的多孔球形氧化锆颗粒构成。它的分离是通过反相机理进行的,但疏水性更小,因此洗脱时需要的有机溶剂更少。Discovery Zr-PBD 与其他氧化锆和硅胶基质 Discovery 固定相的选择性相互补充,并且适用于 pH 1~13 范围内的流动相。
特点和优势
• 通用型氧化锆固定相
• 选择性类似于硅胶基质的 C18 柱
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)