物料
fritted stem glass bubbler
接合处
joint ST/NS reservoir
Agency
NIOSH 3503,3506,3507,3510,3511,3512,3514,3515,3516,3518,5502,5512,6402,7904
OSHA 10,18,23,ID-104,ID-108,ID-101,ID-202
描述
marked intervals 5 mL
包装
pkg of 1 ea
技术
active air sampling: suitable
储存瓶 长度 × 总长度
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
储存器体积
25 mL
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些硼硅玻璃冲击式采样器(用于微粒)和起泡器(用于气体和蒸气)非常适合需要通过将空气中的污染物吸入溶液中进行收集的 NIOSH 和 OSHA 方法。配有磨砂接头或螺纹 PTFE 微连接头。