主要文件
64753-U
Supelco
特种玻璃柱
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 22 mm × 19 mm, 515mm overall
别名:
液相色谱柱 400MM×19MM 内径,带筛板旋阀
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
SB.52
材料
PTFE stopcock
glass coarse frit
技術
LPLC: suitable
柱長度 × 外徑 × 內徑
400 mm × 22 mm × 19 mm, 515mm overall
相容性
for use with US EPA Protocol
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
美国环境保护署协议指出,当净化或干燥用于农药分析或优先控制污染物分析的环境样品时,使用适当的吸附剂填充该色谱柱。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)