主要文件
63468
Supelco
TLC 铝箔上的硅胶
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
長度 × 寬度:
10 cm × 20 cm
層厚度:
0.20 mm
表面積:
~500 m2/g
孔徑:
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
材料
aluminum support
silica gel 60 matrix
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
10 cm × 20 cm
層厚度
0.20 mm
表面積
~500 m2/g
粒徑
5-17 μm
孔徑
0.75 mL/g pore volume
60 Å mean pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
  • Easy and precise cutting (no flaking of silica)
  • Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
polymer binder, is stable in almost all organic solvents and resistant towards aggressive visualisation reagents and aqueous eluents
其他說明
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105553
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)