主要文件
59205
Supelco
柱后反应器,单珠串反应器
Acid Washed/Silanized
别名:
250U 单珠串反应器酸洗/硅烷化反应器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
尺寸外径 × 内径
30 cm × 250 μm × 0.5 mm
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)