产品名称
CHIRAL-CBH 高效液相色谱保护柱, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 3 mm, pk of 2 ea
物料
stainless steel column
质量水平
产品线
CHIRALPAK®
包装
pk of 2 ea
制造商/商品名称
CHIRALPAK®
参数
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
1 cm × 3 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
cellobiohydrolase phase
粒径
5 μm
工作pH值
2-8
分离技术
chiral