主要文件
58539-U
Supelco
SSI TC-20 切管器
AC/DC input 110 V / 220 V AC, 50-60 Hz (voltage selectable), CE compliant
别名:
管材切割工具
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
特点
CE compliant
一般描述
TC-20型SSI电动不锈钢切管机可确保零死体积连接。因为管材被垂直摆动臂上的夹钳牢牢夹住,所以当摆动臂下降抵住切割轮砂时会产生直角切口,从而产生精加工的切割端。不需要润滑剂或切削液。 这个带有CE标志的装置可切割色谱中最常用的管材。1/16英寸、1/8英寸和1/4英寸外径的管材均可被平整地切割和修整而不产生变形。
包含1/16英寸外径管材的精确打磨修整工具,该工具直接安装在摆动臂上:防止错误安装或遗失。
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
替代部件
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)