主要文件
581392-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
别名:
Supelguard 保护检测盒支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
制备柱保护柱柱套, Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
技术
HPLC: suitable
相容性
for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)