物料
metal alloy fiber
plain red hub
质量水平
针尺寸
23 ga
包装
pkg of 1 × ea
环保替代产品特性
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
技术
solid phase microextraction (SPME): suitable
光纤长度
1 cm
基质活性基团
PDMS coating
应用
food and beverages
相容性
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
SPME纤维束二乙烯基苯/碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(DVB/CAR/PDMS),由用于针头、柱塞和纤维芯的柔性金属合金制成。新的金属合金设计包括一个柔韧的加厚柱塞,它几乎不会扭结或断裂,并有助于加固针头,特别适合用于带样品搅拌器的自动进样器。由于该针头比标准不锈钢针头更柔韧、壁更薄,因此将针尖制成斜面,使针头更容易穿透隔膜材料。
我们竭诚为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。这是一种固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种更为环保的样品制备技术,因为它是一种无溶剂提取技术,SPME纤维头可以重复使用并且产生的废物极少,因此符合“防止产生废物”和“更安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
应用
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPME我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持