主要文件
57645
9010、9125 和 9725 型进样器定量环
volume 200 μL, PEEK
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
物料
PEEK
外径
1.6 mm
1/16 in.
体积
200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)