Merck
57641
9010、9125 和 9725 型进样器定量环
volume 10 μL, PEEK
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
材料
PEEK
外徑
1.6 mm
1/16 in.
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)