主要文件
57476
用于 3725i 型制备进样器的针头
stainless steel, needle size 16 ga
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
物料
stainless steel
针尺寸
16 ga
包装
pkg of 1
相容性
for use with Rheodyne 3725-086
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Needle for Model 3725i Prep Sample Injector includes a 5 cm large-bore syringe needle (16 gauge/0.65 in. OD) for rapid injection of large samples.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)