物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
特点
endcapped
组成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
标记范围
14% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
475 m2/g
体积
3 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
- 较高的 14%C 含量可得到更大的键合能力以及更高的回收率
- 更高的碳含量也可提供更好的耐极端 pH 条件的性能
- 非常适用于从含水环境样品中净化、萃取和浓缩污染物
- 用于从废物中提取除草剂、杀真菌剂和杀虫剂
法律信息
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.