主要文件
57139
Supelco
Supelclean ENVI-8 固相萃取管
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
物料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
特点
endcapped
组成
bed wt., 5 g
包装
pk of 20
标记范围
14% C loading
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
475 m2/g
体积
20 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
  • 较高的 14%C 含量可得到更大的键合能力以及更高的回收率
  • 更高的碳含量也可提供更好的耐极端 pH 条件的性能
  • 非常适用于从含水环境样品中净化、萃取和浓缩污染物
  • 用于从废物中提取除草剂、杀真菌剂和杀虫剂
法律信息
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.