主要文件
569277-U
Supelco
Discovery® HS C18 Supelguard 保护柱芯
Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agency
suitable for USP L1
包装
pkg of 1 kit
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
2 cm × 2.1 mm
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
孔径
120 Å
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
附注
套件包括一个保护柱芯、一个独立式保护柱套、一段管路、2 个柱头螺母和密封垫圈。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)