product name
Discovery ® HS F5 HPLC 色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 3.3 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L43
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
12% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
3.3 cm × 2.1 mm
表面積
300 m2/g
表面覆盖率
4 μmol/m2
雜質
<10 ppm metals
基質
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
120 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
通常,碱性化合物在 HS F5 色谱柱上的保留时间比在 C18 柱上更长。在 C18 柱上流动相中的有机相含量提高 5% 至 10% 通常可获得与 HS F5 柱类似的保留值。使用其他化合物所得的结果差异则很大。然而 log Po/w 值小于 2.5 的化合物在 HS F5 柱上的保留时间通常要长于 C18 柱。保留时间的差异程度与化合物的 logP o/w 值密切相关。
特點和優勢
- 独特的选择性
- 保留能力与 C18 柱类似(有时需要洗脱能力更强的流动相)
- 峰形极佳
- 稳定性好、低流失,适用于 LC-MS 分析
- 粒径范围从 3μm 到 10μm 可供选择
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
相关内容
Discovery® HPLC Columns for Fast LC-MS Analysis. The Discovery LC-MS line offers short length columns for fast LC-MS analysis that are rugged and dependable. Supelco offers a robust product that withstands column shock due to fast gradient turnaround times.