56738
别名:
0.040 英寸内径 SS 管,1/16 英寸外径,10CM
1 of 10
Supelco
56737
不锈钢 1/16 英寸毛细管
56736
56734-U
20533
PTFE 管
58697-U
20527
高级 304 不锈钢管
20526-U
49685
磷酸
47264
有机酸标准品套装
20488
已清洁的铜管
none band
10 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Choose from one of the most recent versions:
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持