产品名称
apHera™ C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
物料
stainless steel column
质量水平
产品线
apHera™
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
apHera™
参数
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
25 cm × 10 mm
基质
polymeric
基质活性基团
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
1-14
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
apHera™ 反相柱具有硅胶和聚苯乙烯色谱柱二者的优点,并且摒弃了这两种色谱柱的缺点。以乙烯醇共聚物为基质的色谱柱,即使其载炭量很高也能保持表面的湿润。多孔结构具有足够大的平均孔径,对小分子化合物、多肽和小分子蛋白能够产生理想的分离效果。在有机溶剂比例较高的流动相中,该色谱柱具有与硅胶基质色谱柱相同的柱效,但在碱性缓冲溶液为流动相条件下,其分离效率则超过硅胶色谱柱。最显著的特点之一是基质被烷基化的填料的洗脱顺序,其保留能力与碳链长度成正比。
apHera 反相色谱柱的特点
apHera 反相色谱柱的特点
- 稳定的乙烯基共聚物底物
- 在 pH 2-12 条件下保持稳定
- 300Å 孔径
- 在所有有机溶剂中均保持稳定
- 扩展应用:肽类,蛋白质类
- 对碱性化合物具有良好的分离效果
- 与洗涤和碱性溶液相容
法律信息
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC