产品名称
apHera™ C18 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 2 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L67
产品线
apHera™
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
apHera™
参数
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
1 cm × 2 mm
基质
polymeric
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
1-14
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase