主要文件
55045
RheBuild® 套件
for use with 7125/7126 series
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
相容性
for use with 7125/7126 series
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该套件包含了维修 Rheodyne 进样器所需的所有工具和部件。包含了最可能被损坏、磨损或丢失的部件。前置进样器套件包括:转子密封件,定子表面组件,隔离密封件,针头导向器,针口清洗器,2 只六角扳手,使用说明书和一部迷你手册。根据阀门的型号,部件可能有差别。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)