产品名称
Astec® CLC-L 手性 HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L32
产品线
Astec®
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Astec®
参数
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
chiral bidentate ligand (L-form), requires 5 mM CuSO4 phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
工作pH值
3.5-7
分离技术
chiral
一般描述
CLC 色谱柱采用由 Davankov 描述的铜配体概念,以实现对映体分离 (1)。该方法将小的手性双齿配体附于硅胶表面,并使用含硫酸铜的流动相。铜离子与固定相上的手性选择剂以及分析物上的羧酸官能团配位,在溶液中形成暂时性非对映络合物。该技术还具有能为不含紫外发色基团的小分子酸提供 254nm 强信号的优点。CLC 色谱柱非常适合于分析羟基酸(如乳酸、苹果酸、酒石酸和扁桃酸)、氨基酸、其他胺类以及双官能团外消旋物(如氨基醇)。由于可在 254nm 紫外线处检测铜络合物,因此脯氨酸和天冬氨酸特别适合在 CLC 色谱柱上进行低含量检测。二者可在 5mM CuSO4 流动相中使用 CLC-D 或 CLC-L 进行分离,通常 CLC-D 与 CLC-L 的洗脱顺序相反。理论上,能与铜离子络合的任何分析物都能够得到分离。两种类型的色谱柱提供相反的洗脱顺序。在 CLC-D 色谱柱上,L 对映体一般在 D 之前洗脱,但酒石酸例外。在 CLC-L 色谱柱上则相反,D 在 L 之前洗脱。
特点:
(1) Davankov, V. A.;Rogozhin, S. V. 配位色谱法作为研究混合络合物的新型方法:a-氨基酸铜(II) 络合物中的立体选择效应。J. Chrom.A. 1971,60,284-312。
特点:
- 分离 α-羟基羧酸、氨基酸和其他 α-双官能化合物
- 选择性高,流动相简单
- 铜络合物提供 254nm 强紫外信号
- CLC-L 与 CLC-D 仅仅洗脱顺序相反
- 优良的重现性
(1) Davankov, V. A.;Rogozhin, S. V. 配位色谱法作为研究混合络合物的新型方法:a-氨基酸铜(II) 络合物中的立体选择效应。J. Chrom.A. 1971,60,284-312。
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
应用
产品编号
说明
价格
Shuang Ping Liu et al.
Journal of biotechnology, 186, 91-97 (2014-07-11)
The aproteinogenic amino acid L-phenylglycine (L-Phg) is an important side chain building block for the preparation of several antibiotics and taxol. To biosynthesis L-Phg from glucose, an engineered Escherichia coli containing L-Phg synthetic genes was firstly developed by an L-phenylalanine
The synthesis and initial characterization of an immobilized DNA unwinding element binding (DUE-B) protein chromatographic stationary phase
Moaddel, Ruin, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 820 (2), 197-203 (2005)
实验方案
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持