主要文件
51333-U
Supelco
PEEKsil 管路
orange, pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pkg of 5 ea
pkg of
颜色
orange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PEEKsil 管是部分被 PEEK 聚合物包覆的熔融石英管。PEEK 外层的机械强度很高,与金属或聚合物接头密封时具有理想的效果。熔融石英芯具有非常紧密的容限和行业认可的化学性质,能提供稳定而精确的流体通路。和传统熔融石英管一样,PEEKsil 具有出色的化学兼容性和极低的吸收特性,尤其是对比不锈钢而言。
请注意:不要切割该管。因常规刀具会对管道造成永久性损坏,故请按照已切割好的长度使用。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
PEEKSil is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)