主要文件
51285-U
MicroTee
for use with 360 μm O.D. tubing, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
描述
includes 3, microferrules for 360 μm O.D. tubing and 3, female nuts (5/16"-24 internal threads)
包装
pkg of 1 ea
相容性
for use with 360 μm O.D. tubing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
使用 MicroFingertight II 接头连接 3 根毛细管。包含 3 个用于外径为 0.025 英寸管的微型密封圈,3 个凹形螺母。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)